Boc-N-Me-Phe-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H62221.03
H62221.06
H62221.03EA
70.6
EUR
H62221.03
H62221.06
Boc-N-Me-Phe-OH 95%
Boc-N-Me-Phe-OH
Purity: 95%
CAS No.: 37553-65-4
Molecular Formula: C15H21NO4
Formula Weight: 279.33
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2386503
MDL No.: MFCD00038754
Vzorec:
C₁₅H₂₁NO₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00038754 Číslo CAS: 37553-65-4 |