Boc-D-Asp-OBzl 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H62210.03
H62210.06
H62210.03EA
121.94
EUR
H62210.03
H62210.06
Boc-D-Asp-OBzl 98%
Purity: 98%
CAS No.: 92828-64-3
Molecular Formula: C16H21NO6
Formula Weight: 323.34
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00038264
Vzorec:
C₁₆H₂₁NO₆ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00038264 Číslo CAS: 92828-64-3 |