2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)methanamine hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 2-bromo-6-fluoro-, hydrochloride (1:1)
H62086.03
H62086.06
H62086.03EA
288.01
EUR
H62086.03
H62086.06
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 1214330-90-1
Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl
Formula Weight: 240.50
Physical Form: Solid
Vzorec:
C₇H₇BrFN·HCl Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD12546112 Číslo CAS: 1214330-90-1 |