Tlačiť
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, Benzenamine, 2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-
H62033.MD H62033.03
H62033.MDEA 95.87 EUR
H62033.MD H62033.03
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025468
Číslo CAS: 1310384-26-9