(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Boc-Tyr(Me)-OH, N-Boc-O-methyl-L-tyrosine
H61820.03
H61820.06
H61820.03EA
84.64
EUR
H61820.03
H61820.06
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 53267-93-9
Molecular Formula: C15H21NO5
Formula Weight: 295.33
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00065603
Vzorec:
C₁₅H₂₁NO₅ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065603 Číslo CAS: 53267-93-9 |