Tlačiť
3-Bromo-5-methylaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61519.03 H61519.06
H61519.03EA 86.24 EUR
H61519.03 H61519.06
3-Bromo-5-methylaniline 98%
3-Bromo-5-methylaniline
Purity: 98% CAS No.: 74586-53-1 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.05 Physical Form: Powder Appearance: Brown UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD11845553
Vzorec: C7H8BrN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11845553
Číslo CAS: 74586-53-1
EINECS: 277-932-1
ADR: 6.1,III