Tlačiť
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
H61368.MD H61368.03
H61368.MDEA 105.5 EUR
H61368.MD H61368.03
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 18494-87-6 Molecular Formula: C8H5ClO2S2 Formula Weight: 232.71 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 1285265 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02681897
Vzorec: C₈H₅ClO₂S₂
Teplota tavenia: 86…88 °C
Číslo MDL: MFCD02681897
Číslo CAS: 18494-87-6
ADR: 8,II