Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid, 6-(Boc-amino)hexanoic Acid, Boc-6-Ahx-OH, N-Boc-6-aminohexanoic Acid, Boc-ε-Acp-OH
H61350.06 H61350.14
H61350.06EA 119.53 EUR
H61350.06 H61350.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 6404-29-1 Molecular Formula: C11H21NO4 Formula Weight: 231.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 35-40° Beilstein Reference: 2049561 MDL No.: MFCD00037798
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Teplota tavenia: 35…40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037798
Číslo CAS: 6404-29-1