Tlačiť
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: BMH
H58874.MC H58874.ME
H58874.MCEA 195.75 EUR
H58874.MC H58874.ME
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) 97%
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane)
Purity: 97% CAS No.: 4856-87-5 Molecular Formula: C14H16N2O4 Formula Weight: 276.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 144° MDL No.: MFCD00047122
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₄
Teplota tavenia: 144 °C
Číslo MDL: MFCD00047122
Číslo CAS: 4856-87-5
EINECS: 225-449-1