Boc-D-Pyr-OH 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H58701.03
H58701.06
H58701.03EA
61.37
EUR
H58701.03
H58701.06
Boc-D-Pyr-OH 97%
Boc-D-Pyr-OH
Purity: 97%
CAS No.: 160347-90-0
Molecular Formula: C10H15NO5
Formula Weight: 229.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 111-116°
Optical Rotation: +35° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD08458561
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₅ Teplota tavenia: 111…116 °C |
Číslo MDL:
MFCD08458561 Číslo CAS: 160347-90-0 |