Tlačiť
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Pyridyl)propionic Acid
H58655.03 H58655.06
H58655.03EA 203.77 EUR
H58655.03 H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 6318-43-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 231° Beilstein Reference: 122234 MDL No.: MFCD00084846
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 231 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084846
Číslo CAS: 6318-43-0