3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(4-Pyridyl)propionic Acid
H58655.03
H58655.06
H58655.03EA
203.77
EUR
H58655.03
H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6318-43-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 231°
Beilstein Reference: 122234
MDL No.: MFCD00084846
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Teplota tavenia: 231 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084846 Číslo CAS: 6318-43-0 |