Oxetan-3-ol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Hydroxyoxetane
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
172.08
EUR
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Vzorec:
C₃H₆O₂ Teplota varu: 153 °C Hustota: 1,167 Teplota vzplanutia: 87 °C (189 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09056790 Číslo CAS: 7748-36-9 |