Tlačiť
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H57579.MD H57579.ME
H57579.MDEA 377.46 EUR
H57579.MD H57579.ME
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Purity: 95% CAS No.: 220290-68-6 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 63°(145°F) Boiling Point: 187° MDL No.: MFCD14586455
Vzorec: C₆H₁₁NO
Teplota varu: 187 °C
Hustota: 1,08
Teplota vzplanutia: 63 °C (145 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14586455
Číslo CAS: 220290-68-6