Tlačiť
Methyl-2-oxoindane-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H57535.03 H57535.06
H57535.03EA 83.43 EUR
H57535.03 H57535.06
Methyl-2-oxoindane-1-carboxylate 97%
Methyl-2-oxoindane-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 104620-34-0 Molecular Formula: C11H10O3 Formula Weight: 190.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 63-70° MDL No.: MFCD06200715
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Teplota tavenia: 63…70 °C
Číslo MDL: MFCD06200715
Číslo CAS: 104620-34-0