Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H57239.03
H57239.06
H57239.03EA
77.02
EUR
H57239.03
H57239.06
Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 65550-32-5
Molecular Formula: C9H11NO2.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: 145-151°
MDL No.: MFCD09991690
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂·HCl Teplota tavenia: 145…151 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09991690 Číslo CAS: 65550-32-5 |