Tlačiť
4-Bromo-1-indanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H56937.06 H56937.09
H56937.06EA 220.62 EUR
H56937.06 H56937.09
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 15115-60-3 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 95-99° MDL No.: MFCD01719772
Vzorec: C₉H₇BrO
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01719772
Číslo CAS: 15115-60-3