Tlačiť
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
H56029.06 H56029.14
H56029.06EA 142 EUR
H56029.06 H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98% CAS No.: 37943-90-1 Molecular Formula: C17H14NP Formula Weight: 263.27 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD00192108
Vzorec: C₁₇H₁₄NP
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192108
Číslo CAS: 37943-90-1