Tlačiť
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
H55932.03 H55932.06
H55932.03EA 150.42 EUR
H55932.03 H55932.06
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 17325-26-7 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00216584
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216584
Číslo CAS: 17325-26-7