Tlačiť
3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tramiprosate, Homotaurine, 3-Aminopropane-1-sulphonic acid, 3APS
H55918.03 H55918.06 H55918.14
H55918.03EA 57.76 EUR
H55918.03 H55918.06 H55918.14
3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Purity: 97% CAS No.: 3687-18-1 Molecular Formula: C3H9NO3S Formula Weight: 139.17 Melting Point: 293° dec MDL No.: MFCD00008225
Vzorec: C₃H₉NO₃S
Teplota tavenia: 293 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008225
Číslo CAS: 3687-18-1
EINECS: 222-977-4
Merck Index: 14,10218