Tlačiť
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55747.MD H55747.03 H55747.06
H55747.MDEA 93.06 EUR
H55747.MD H55747.03 H55747.06
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Purity: 98% CAS No.: 27318-90-7 Molecular Formula: C12H6N2O2 Formula Weight: 210.19 Melting Point: 260° dec. MDL No.: MFCD00014473
Vzorec: C₁₂H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 260 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014473
Číslo CAS: 27318-90-7