Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
8-Quinolinol Aluminum Complex, Alq3, Aluminum Tris(8-hydroxyquinolinate), Aluminum triquinolin-8-olate
H55656.03
H55656.06
H55656.14
H55656.03EA
37.53
EUR
H55656.03
H55656.06
H55656.14
Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Tris(8-quinolinolato)aluminum
Purity: 99%
CAS No.: 2085-33-8
Molecular Formula: C27H18AlN3O3
Formula Weight: 459.44
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to green
Melting Point:
Vzorec:
C₂₇H₁₈AlN₃O₃ Mw: 459.44 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00191693 Číslo CAS: 2085-33-8 EINECS: 218-227-0 |