Tlačiť
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55469.MD H55469.03
H55469.MDEA 146.01 EUR
H55469.MD H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97% CAS No.: 4018-82-0 Molecular Formula: C14H12ClNO2 Formula Weight: 261.71 MDL No.: MFCD00508611
Vzorec: C₁₄H₁₂ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00508611
Číslo CAS: 4018-82-0