4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
H55394.06
H55394.14
H55394.06EA
87.85
EUR
H55394.06
H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 114772-54-2
Molecular Formula: C14H10BrN
Formula Weight: 272.14
Melting Point: 125-128°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00671503
Vzorec:
C₁₄H₁₀BrN Teplota tavenia: 125…128 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00671503 Číslo CAS: 114772-54-2 EINECS: 425-280-5 ADR: 6.1,III |