trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
H55356.03
H55356.06
H55356.03EA
51.34
EUR
H55356.03
H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97%
CAS No.: 82832-57-3
Molecular Formula: C21H30F2
Formula Weight: 320.47
Melting Point: 43-46°
MDL No.: MFCD09838997
Vzorec:
C₂₁H₃₀F₂ Teplota tavenia: 43…46 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09838997 Číslo CAS: 82832-57-3 |