Tlačiť
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine, tert-Butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
H55311.03 H55311.06
H55311.03EA 64.58 EUR
H55311.03 H55311.06
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 153747-97-8 Molecular Formula: C14H20BrN3O2 Formula Weight: 342.23 Physical Form: Powder Appearance: White to yellow Melting Point: 83-87° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD07369772
Vzorec: C₁₄H₂₀BrN₃O₂
Teplota tavenia: 83…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369772
Číslo CAS: 153747-97-8
ADR: 6.1,III