4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Bromo-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine, tert-Butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
H55311.03
H55311.06
H55311.03EA
64.58
EUR
H55311.03
H55311.06
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 153747-97-8
Molecular Formula: C14H20BrN3O2
Formula Weight: 342.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to yellow
Melting Point: 83-87°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD07369772
Vzorec:
C₁₄H₂₀BrN₃O₂ Teplota tavenia: 83…87 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07369772 Číslo CAS: 153747-97-8 ADR: 6.1,III |