2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H55215.06
H55215.14
H55215.06EA
53.35
EUR
H55215.06
H55215.14
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 25808-30-4
Molecular Formula: C3H6N2.HCl
Formula Weight: 106.55
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 3908975
MDL No.: MFCD00012587
Vzorec:
C₃H₇ClN₂ Teplota tavenia: 103…106 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012587 Číslo CAS: 25808-30-4 EINECS: 247-277-6 |