Tlačiť
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate 99+% (metals basis), Electronic Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H55188.03 H55188.06
H55188.03EA 162.23 EUR
H55188.03 H55188.06
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate 99+% (metals basis), Electronic Grade
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate
Purity: 99+% CAS No.: 131717-99-2 Molecular Formula: C27H33IO3S Formula Weight: 564.52 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 237-240° MDL No.: MFCD02683472
Vzorec: C₂₇H₃₃IO₃S
Mw: 564.522 g/mol
Teplota tavenia: 237…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683472
Číslo CAS: 131717-99-2