Tlačiť
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-D-glutamate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H55121.03 H55121.06
H55121.03EA 75.01 EUR
H55121.03 H55121.06
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-D-glutamate 97%
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-D-glutamate
Purity: 97% CAS No.: 65706-99-2 Molecular Formula: C20H21NO6 Formula Weight: 371.39 Beilstein Reference: 5305848 MDL No.: MFCD00069647
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069647
Číslo CAS: 65706-99-2