Tlačiť
1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Naphthalen-1-yl trifluoromethanesulphonate
H55091.06 H55091.03
H55091.06EA 349.29 EUR
H55091.06 H55091.03
1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate 97%
1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 99747-74-7 Molecular Formula: C11F3H7O3S Formula Weight: 276.23 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.405 Refractive Index: 1.5200 Appearance: Colourless dark red Boiling Point: 97-98°/0.3mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00192340
Vzorec: C₁₁H₇F₃O₃S
Mw: 276.229 g/mol
Teplota varu: 97…98 °C (0.3 mmHg)
Hustota: 1.405
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192340
Číslo CAS: 99747-74-7
ADR: 8 II