3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
H55065.03
H55065.06
H55065.03EA
59.77
EUR
H55065.03
H55065.06
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one 98%
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 766-36-9
Molecular Formula: C7H11NO
Formula Weight: 125.17
Melting Point: 100-104°
MDL No.: MFCD00173861
Vzorec:
C₇H₁₁NO Teplota tavenia: 100…104 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00173861 Číslo CAS: 766-36-9 |