1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanol
H55063.06
H55063.14
H55063.06EA
56.56
EUR
H55063.06
H55063.14
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Purity: 99%
CAS No.: 122-96-3
Molecular Formula: C8H18N2O2
Formula Weight: 174.24
Melting Point: 133-136°
Boiling Point: 215-220°/50mm
MDL No.: MFCD00006157
Vzorec:
C₈H₁₈N₂O₂ Teplota varu: 215…220 °C (50 mmHg) Teplota tavenia: 133…136 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006157 Číslo CAS: 122-96-3 EINECS: 204-586-0 |