Tlačiť
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminomethylindole, (1H-Indol-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)indole
H54963.MD H54963.03
H54963.MDEA 56.96 EUR
H54963.MD H54963.03
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Purity: 97% CAS No.: 3468-18-6 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD04973297
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Teplota tavenia: 130…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973297
Číslo CAS: 3468-18-6