Tlačiť
2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
H54773.MD H54773.03
H54773.MDEA 208.18 EUR
H54773.MD H54773.03
2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1111637-91-2 Molecular Formula: C12H19BN2O2 Formula Weight: 234.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 128-130° MDL No.: MFCD12923388
Vzorec: C₁₂H₁₉BN₂O₂
Teplota tavenia: 128…130 °C
Číslo MDL: MFCD12923388
Číslo CAS: 1111637-91-2