Tlačiť
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
H54745.03 H54745.06
H54745.03EA 133.39 EUR
H54745.03 H54745.06
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 31519-62-7 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 MDL No.: MFCD00856161
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Mw: 124.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00856161
Číslo CAS: 31519-62-7