Tlačiť
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54614.MD H54614.03
H54614.MDEA 121.14 EUR
H54614.MD H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1006876-27-2 Molecular Formula: C14H21BN2O3 Formula Weight: 276.14 MDL No.: MFCD08458484
Vzorec: C₁₄H₂₁BN₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458484
Číslo CAS: 1006876-27-2