Tlačiť
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54593.MD H54593.03 H54593.06
H54593.MDEA 95.73 EUR
H54593.MD H54593.03 H54593.06
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 312496-16-5 Molecular Formula: C13H9N3O2 Formula Weight: 239.23 MDL No.: MFCD01414693
Vzorec: C₁₃H₉N₃O₂
Mw: 239.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01414693
Číslo CAS: 312496-16-5