N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H54493.06
H54493.14
H54493.06EA
165.26
EUR
H54493.06
H54493.14
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Purity: 98+%
CAS No.: 13139-12-3
Molecular Formula: C9H13NO5
Formula Weight: 215.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 95° dec.
MDL No.: MFCD00037903
Vzorec:
C₉H₁₃NO₅ Teplota tavenia: ∼ 95 °C (rozkl.) |
Číslo MDL:
MFCD00037903 Číslo CAS: 13139-12-3 EINECS: 236-071-1 |