Tlačiť
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
H54487.03 H54487.06
H54487.03EA 74.5 EUR
H54487.03 H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 33763-20-1 Molecular Formula: C11H9NO2S Formula Weight: 219.26 Melting Point: 202-206° MDL No.: MFCD00141955
Vzorec: C₁₁H₉NO₂S
Mw: 219.26 g/mol
Teplota tavenia: 202…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141955
Číslo CAS: 33763-20-1