Tlačiť
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
H54363.MD H54363.03 H54363.06
H54363.MDEA 70.6 EUR
H54363.MD H54363.03 H54363.06
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Purity: 97% CAS No.: 1013916-37-4 Molecular Formula: C13H14ClN3O Formula Weight: 263.72 Beilstein Reference: 15642863 MDL No.: MFCD13181207
Vzorec: C₁₃H₁₄ClN₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13181207
Číslo CAS: 1013916-37-4