Tlačiť
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
H54340.03 H54340.06
H54340.03EA 117.53 EUR
H54340.03 H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 2703-17-5 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00967074
Vzorec: C₆H₇NO₂
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00967074
Číslo CAS: 2703-17-5