Tlačiť
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54266.03 H54266.06
H54266.03EA 169.68 EUR
H54266.03 H54266.06
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Purity: 97% CAS No.: 3158-91-6 Molecular Formula: C13H8ClNO2 Formula Weight: 245.66 MDL No.: MFCD06658244
Vzorec: C₁₃H₈ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658244
Číslo CAS: 3158-91-6
EINECS: 221-602-1