Tlačiť
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54194.06 H54194.14
H54194.06EA 168.07 EUR
H54194.06 H54194.14
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 125700-73-4 Molecular Formula: C14H20BF4N3O3 Formula Weight: 365.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 216-219° MDL No.: MFCD00167753
Vzorec: C₁₄H₂₀BF₄N₃O₃
Teplota tavenia: 216…219 °C
Číslo MDL: MFCD00167753
Číslo CAS: 125700-73-4