Tlačiť
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54151.MD H54151.03
H54151.MDEA 73.41 EUR
H54151.MD H54151.03
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1006876-28-3 Molecular Formula: C14H21BN2O3 Formula Weight: 276.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 52-54° MDL No.: MFCD13191367
Vzorec: C₁₄H₂₁BN₂O₃
Teplota tavenia: 52…54 °C
Číslo MDL: MFCD13191367
Číslo CAS: 1006876-28-3