Tlačiť
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54011.03 H54011.06 H54011.14
H54011.03EA 66.19 EUR
H54011.03 H54011.06 H54011.14
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1208-64-6 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.28 Melting Point: 102° MDL No.: MFCD00796482
Vzorec: C₁₃H₁₈O₂
Teplota tavenia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00796482
Číslo CAS: 1208-64-6