Tlačiť
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54005.03 H54005.06
H54005.03EA 142 EUR
H54005.03 H54005.06
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
5,7-Dibromo-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 923977-18-8 Molecular Formula: C9H6Br2O Formula Weight: 289.95 Melting Point: 148° MDL No.: MFCD11707100
Vzorec: C₉H₆Br₂O
Teplota tavenia: 148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11707100
Číslo CAS: 923977-18-8