Tlačiť
Propargyl ether 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53473.06 H53473.14
H53473.06EA 150.42 EUR
H53473.06 H53473.14
Propargyl ether 98%
Propargyl ether
Purity: 98% CAS No.: 6921-27-3 Molecular Formula: C6H6O Formula Weight: 94.11 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 55-57°/65mm UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00048108
Vzorec: C₆H₆O
Teplota varu: 55…57 °C (65 mmHg)
Hustota: 0,914
Teplota vzplanutia: 24 °C (75 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048108
Číslo CAS: 6921-27-3
ADR: 3,III