1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-Triphenylpropargyl Alcohol
H53461.06
H53461.14
H53461.06EA
67.79
EUR
H53461.06
H53461.14
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1522-13-0
Molecular Formula: C21H16O
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00004449
Vzorec:
C₂₁H₁₆O Mw: 284.36 g/mol Teplota tavenia: 80…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004449 Číslo CAS: 1522-13-0 |