Tlačiť
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53455.03 H53455.06
H53455.03EA 177.7 EUR
H53455.03 H53455.06
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 352530-29-1 Molecular Formula: C7H5N.HCl Formula Weight: 139.58 Melting Point: ca 150° dec. MDL No.: MFCD03093912
Vzorec: C₇H₆ClN
Teplota tavenia: ∼ 150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093912
Číslo CAS: 352530-29-1