4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H53455.03
H53455.06
H53455.03EA
177.7
EUR
H53455.03
H53455.06
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 352530-29-1
Molecular Formula: C7H5N.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 150° dec.
MDL No.: MFCD03093912
Vzorec:
C₇H₆ClN Teplota tavenia: ∼ 150 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03093912 Číslo CAS: 352530-29-1 |