cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
H53446.06
H53446.14
H53446.06EA
247.55
EUR
H53446.06
H53446.14
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 2746-19-2
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 140-145°
MDL No.: MFCD00630580
Vzorec:
C₉H₈O₃ Mw: 164.16 g/mol Teplota tavenia: 140…145 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00630580 Číslo CAS: 2746-19-2 EINECS: 220-384-5 |