Propargyl benzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Prop-2-yn-1-yl benzoate
H53444.06
H53444.14
H53444.06EA
66.59
EUR
H53444.06
H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6750-04-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 225-226°
MDL No.: MFCD00996341
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ Teplota varu: 225…226 °C Hustota: 1,106 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00996341 Číslo CAS: 6750-04-5 |